Fortfahren mit
491306
2,2′-Dipyridyl-d8
98 atom % D
Synonym(e):
2,2′-Bipyridyl-d8
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 949,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10D8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.23
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+8
Form:
solid
€ 949,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
bp
273 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])-c2nc([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
ROFVEXUMMXZLPA-PGRXLJNUSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
73391143791448184
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
≥99.0% (GC)
description
98 atom % D, 98% (CP)
mass shift
M+8
mass shift
M+8
mass shift
-
mass shift
M+8
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
-
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
mp
70-73 °C (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.), 57-59 °C
mp
32-34 °C (lit.)
bp
273 °C (lit.)
bp
242 °C/2 mmHg (lit.)
bp
-
bp
191 °C (lit.)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)