491101
1,3-Propandiol-2-13C
99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.44 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−27 °C (lit.)
Dichte
1.067 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[13CH2]CO
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1+1
InChIKey
YPFDHNVEDLHUCE-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?