Wichtige Dokumente
490881
[3aR-(3aα,5aβ,6aβ,6bα)]-3a,5a,6a,6b-Tetrahydro-2,2-dimethyloxiren[e]-1,3-benzodioxol
96%
About This Item
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]18/D −56°, c = 1.3 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
79 °C/1.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@]12O[C@@]1([H])[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@]3([H])C=C2
InChI
1S/C9H12O3/c1-9(2)11-6-4-3-5-7(10-5)8(6)12-9/h3-8H,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
GAUDXMCZQNKKEF-WCTZXXKLSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
198.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)