Merck
489387
Sigma-Aldrich
4-(2-Pyridyl)benzaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H9NO/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-13-12/h1-9H
InChIKey
NMLYGLCBSFKJFI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde is a p-substituted benzaldehyde.
Anwendung
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde may be used as a ligand for the synthesis of bis-(2-phenylpyridyl)-2-(4′-formylphenyl)pyridineiridium(III), a novel phosphorescent iridium(III) complex.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tuning the emission of cyclometalated iridium complexes by simple ligand modification
Ifor DW, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(1), 80-83 (2003)