479810
1-Tridecen
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−23 °C (lit.)
Dichte
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H26/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-13H2,2H3
InChIKey
VQOXUMQBYILCKR-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup