Merck
478733
Sigma-Aldrich
Trichlor-(trichlormethyl)-silan
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl3CSiCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
112-115 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)