Wichtige Dokumente
478628
4-Brom-2,6-dimethylphenylisocyanat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
62-64 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(Br)cc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C9H8BrNO/c1-6-3-8(10)4-7(2)9(6)11-5-12/h3-4H,1-2H3
InChIKey
XGBDVSJAHTYSBK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)