Wichtige Dokumente
478334
4-Methyl-2-nitrophenylisocyanat
95%
About This Item
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(N=C=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-2-3-7(9-5-11)8(4-6)10(12)13/h2-4H,1H3
InChIKey
RTXDHIPQKZLDJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)