Merck
478121
Sigma-Aldrich
3-Ethylphenylisocyanat
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
104 °C/40 mmHg (lit.)
Dichte
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
DNFZCDLEGMEKMI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)