Wichtige Dokumente
478040
2,2-Bis-[4-(N-methylphthalimid)-4-oxyphenyl]-propan
90%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H26N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.57
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
90%
SMILES String
CN1C(=O)c2ccc(Oc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(Oc5ccc6C(=O)N(C)C(=O)c6c5)cc4)cc2C1=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)