Merck
478024
2-Isopropyl-6-methylphenylisocyanat
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHC6H3(CH3)NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
92 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)11(10)12-7-13/h4-6,8H,1-3H3
InChI key
PGHDAVZHFWFZJK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)