Merck
477710
Sigma-Aldrich
Essigsäure-[2-(chlormethyl)-phenylester]
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2C6H4CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
98-100 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-37 °C (lit.)
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Oc1ccccc1CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
ZVARSKBWVMXPQO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)