Merck
477141
(R)-(+)-1,2-Epoxydodecan
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.32
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
optical activity
[α]25/D +10°, neat
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
124-125 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)