Wichtige Dokumente
476927
Tris-(4-methoxyphenyl)-boran-Ammoniak-Komplex
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3OC6H4)3B·NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
191 °C (lit.)
SMILES String
N.COc1ccc(cc1)B(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)