Merck
476625
Sigma-Aldrich
(Benzotriazol)-N-α-diphenylmethanamin, Bt1/Bt2-Isomerengemisch
≤20% Bt1 isomer
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.36
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
99-102 °C (lit.)
SMILES String
N(C(N1N=NC2C=CC=CC12)c3ccccc3)c4ccccc4.N(C(c5ccccc5)n6nc7ccccc7n6)c8ccccc8
InChI
1S/C19H18N4.C19H16N4/c1-3-9-15(10-4-1)19(20-16-11-5-2-6-12-16)23-18-14-8-7-13-17(18)21-22-23;1-3-9-15(10-4-1)19(20-16-11-5-2-6-12-16)23-21-17-13-7-8-14-18(17)22-23/h1-14,17-20H;1-14,19-20H
InChIKey
QWHOMMASBXBEIY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable