Wichtige Dokumente
47662
Fmoc-Leu-Wang Harz
extent of labeling: 0.4-0.9 mmol/g loading
Synonym(e):
Fmoc-L-leucin-4-benzyloxybenzylester polymer gebunden
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
0.4-0.9 mmol/g loading
Matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
80-160 μm
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?