Merck
476102
Sigma-Aldrich
3-Pyridylisothiocyanat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.665 (lit.)
bp
231-233 °C (lit.)
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
S=C=Nc1cccnc1
InChI
1S/C6H4N2S/c9-5-8-6-2-1-3-7-4-6/h1-4H
InChIKey
VMSZFBSYWXMXRF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Pyridyl isothiocyanate (Py NCS) is an iothiocyanate derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point (505.15K) is 44.379kjoule/mol.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 522-522 (2014)