Merck
47599
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Val-OH
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-N-methyl-L-valin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.41
Beilstein:
4560212
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −68.0±3°, c = 1% in DMF
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
187-190 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)19(20(23)24)22(3)21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,12H2,1-3H3,(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChIKey
YCXXXPZNQXXRIG-IBGZPJMESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)