Merck
474614
Sigma-Aldrich
Tetrakis-[1-[(4-tert.-butylphenyl)-sulfonyl]-(2S)-pyrrolidincarboxylat]-dirhodium(II)
Synonym(e):
Rh2(S-TBSP)4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C60H80N4O16Rh2S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1447.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Optische Aktivität
[α]20/D −187°, c = 0.1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
273 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O[Rh]OC(=O)[C@@H]3CCCN3S(=O)(=O)c4ccc(cc4)C(C)(C)C.CC(C)(C)c5ccc(cc5)S(=O)(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)O[Rh]OC(=O)[C@@H]7CCCN7S(=O)(=O)c8ccc(cc8)C(C)(C)C
InChI
1S/4C15H21NO4S.2Rh/c4*1-15(2,3)11-6-8-12(9-7-11)21(19,20)16-10-4-5-13(16)14(17)18;;/h4*6-9,13H,4-5,10H2,1-3H3,(H,17,18);;/q;;;;2*+2/p-4/t4*13-;;/m0000../s1
InChIKey
HVKPLPQGLBYKLH-WYIKOJPOSA-J
Anwendung
Catalyst for asymmetric cyclopropanations.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Davies, H.M.L. Hutcheson, D.K.
Tetrahedron Letters, 34, 7243-7243 (1993)
Davies, H.M.L. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 1741-1741 (1997)
Davies, H.M.L. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 4133-4133 (1996)
Davies, H.M.L. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 6897-6897 (1996)