Merck
472891
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-α-{[(2,3-Dioxo-4-ethyl-1-piperazinyl)-carbonyl]-amino}-phenylessigsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.31
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −63°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
171 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(O)=O)c2ccccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C15H17N3O5/c1-2-17-8-9-18(13(20)12(17)19)15(23)16-11(14(21)22)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3,(H,16,23)(H,21,22)/t11-/m1/s1
InChIKey
JQEHQELQPPKXRR-LLVKDONJSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)