Merck
472859
Sigma-Aldrich
6,6′-Di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-lactal
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H48O9Si2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.80
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +16.0°, c = 1.1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
56-62 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1OC2O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Anwendung
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)