Merck
472824
Sigma-Aldrich
4-O-Acetyl-3,6-di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-glucan
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H40O5Si2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −19°, c = 2.1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
324 °C (lit.)
Dichte
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)OC=C[C@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H42O7Si2/c1-14(22)26-17(16(24)13-25-28(8,9)19(2,3)4)18(15(23)12-21)27-29(10,11)20(5,6)7/h12,15-18,23-24H,13H2,1-11H3/t15-,16+,17+,18+/m0/s1
InChIKey
PUTBIZQBKYLDAU-BSDSXHPESA-N
Anwendung
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)