Merck
472778
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-glucal
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H28O6Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
96%
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]20/D −7°, c = 1.4 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
Dichte
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)O[C@H]([C@H](O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C16H30O8Si/c1-10(18)23-14(12(20)8-17)15(24-11(2)19)13(21)9-22-25(6,7)16(3,4)5/h8,12-15,20-21H,9H2,1-7H3/t12-,13+,14+,15+/m0/s1
InChIKey
DGPMSALVNCCUAW-GBJTYRQASA-N
Anwendung
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)