472697
Isobutylnitrat
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.402 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
Dichte
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-4(2)3-8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
LNNXFUZKZLXPOF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup