Merck
472042
Sigma-Aldrich
Glykolsäure-ethoxylat-octylether
average Mn ~410
Synonym(e):
Capryleth-6 carboxylic acid, Capryleth-9 carboxylic acid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
540.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Mol-Gew.
average Mn ~410
Verunreinigungen
≤1.0 wt. % NaCl
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(O)=O
Anwendung
Low foaming anionic surfactant.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hydrotope. Stable toward acids, bases and electrolytes.