Merck
471852
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-1-Aminohexanphosphonsäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH(NH2)P(O)(OH)2
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +25°, c = 5 in 1 M NaOH
mp (Schmelzpunkt)
270-276 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC[C@@H](N)P(O)(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)