Merck
471631
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-[(3-Methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)-amino]-1,4-cyclohexadien-1-yl-essigsäure Natriumsalz
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16NNaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +83°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].COC(=O)\C=C(/C)N[C@@H](C([O-])=O)C1=CCC=CC1
InChI
1S/C13H17NO4.Na/c1-9(8-11(15)18-2)14-12(13(16)17)10-6-4-3-5-7-10;/h3-4,7-8,12,14H,5-6H2,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/b9-8+;/t12-;/m1./s1
InChIKey
XWVDGMIXJIIFTO-UYZIEVLVSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)