Merck
470090
Sigma-Aldrich
3-(Trifluormethylthio)benzoesäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3SC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
71-74 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
thioether
SMILES String
OC(=O)c1cccc(SC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)14-6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
InChIKey
IVGAPIVNQABETQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid has trifluoromethylthio group. This group is useful for the preparation of new dyes, medicinal agents and novel heterocyclic systems.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Trifluoromethylthiocopper. A reagent for the introduction of the trifluoromethylthio group into aromatic nuclei.
Remy DC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(9), 1644-1646 (1976)