469971
L-Tryptophanol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −20.5°, c = 1 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
73-77 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@H](CO)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2O/c12-9(7-14)5-8-6-13-11-4-2-1-3-10(8)11/h1-4,6,9,13-14H,5,7,12H2/t9-/m0/s1
InChIKey
UDQCRUSSQAXPJY-VIFPVBQESA-N