Wichtige Dokumente
469343
4-(Trifluormethyl)-propiophenon
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4COC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
bp
216 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-39 °C (lit.)
SMILES String
CCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-3-5-8(6-4-7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
QFKOWENRSZZLPK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?