Merck
468215
Sigma-Aldrich
Cobalt(III)-2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionat
99%
Synonym(e):
Co(TMHD)3, Cobalt(III) (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
About This Item
Lineare Formel:
Co(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
608.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Co](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Anwendung
Precursor for aerosol-assisted CVD of mixed-conducting ceramic films of Sr-Co-Fe perovskite phases.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)