Wichtige Dokumente
468177
(Heptadecaoctylsulfonylaminopropyl)-trimethyl-ammoniumiodid -Lösung
42 wt. % in isopropanol/water
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CF3(CF2)7SO2NH(CH2)3N(CH3)3I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
726.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Enthält
17% water
Konzentration
42 wt. % in isopropanol/water
Brechungsindex
n20/D 1.39
pH-Wert
3-5
Viskosität
30 cP(25 °C)(lit.)
bp
82 °C
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C
SMILES String
[I-].C[N+](C)(C)CCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Anwendung
Cationic fluorosurfactant.
Leveling agent for polishes and coatings.
Leveling agent for polishes and coatings.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)