Wichtige Dokumente
467405
1-Ethyl-2-iodbenzol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C6H4I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.595 (lit.)
bp
64 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccccc1I
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)