Merck
466328
Sigma-Aldrich
Praseodym(III)-iodid
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
PrI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
737 °C (lit.)
Dichte
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Pr](I)I
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)