Merck
465607
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylbenzotriazolemethanamin, Mischung aus Bt1- und Bt2-Isomeren
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Verunreinigungen
<25% N,N-Dimethyl-2H-benzotriazole-2-methanamine
mp (Schmelzpunkt)
98-103 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)CN(N=N1)C2=C1C=CC=C2.CN(C)CN3N=C4C=CC=CC4=N3
InChI
1S/2C9H12N4/c1-12(2)7-13-9-6-4-3-5-8(9)10-11-13;1-12(2)7-13-10-8-5-3-4-6-9(8)11-13/h2*3-6H,7H2,1-2H3
InChIKey
WSGGNMHGHKFSDZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Baylis-Hillman reaction
  • Cycloaddiion reactions
  • Aminoalkylation of cyclic and acyclic alkyl vinyl ethers
  • Thermolysis in aqueous formic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)