Wichtige Dokumente
465275
4-Brom-2-fluorzimtsäure
95%
About This Item
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
216-222 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C9H6BrFO2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
InChIKey
SVJGKQYKYNDYMU-DUXPYHPUSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)