Merck
464112
Sigma-Aldrich
6-O-(Triisopropylsilyl)-D-galactal-3,4-carbonat (cyclisch)
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H28O5Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.48
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]23/D −69°, c = 2.3 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.4825 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−52 °C (lit.)
Dichte
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[Si](OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12)(C(C)C)C(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)