Merck
464104
Sigma-Aldrich
D-Galactal-3,4-carbonat (cyclisch)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Optische Aktivität
[α]23/D −51°, c = 1.2 in chloroform
Enthält
≤10% ethyl acetate as stabilizer
mp (Schmelzpunkt)
−34 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12
InChI
1S/C7H8O5/c8-3-5-6-4(1-2-10-5)11-7(9)12-6/h1-2,4-6,8H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
WFLPBXPPOHMBIT-HSUXUTPPSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)