Merck
463582
Titan(IV)-methoxid
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Methyl orthotitanate, Tetramethoxytitanium, Tetramethyl orthotitanate, Tetramethyl titanate, Titanium tetramethoxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ti(OCH3)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.00
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
213-596-4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Titan(IV)-methoxid, ≥99.99% trace metals basis
InChI key
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
SMILES string
CO[Ti](OC)(OC)OC
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
solid
reaction suitability
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
200-210 °C (lit.)
Quality Level
Features and Benefits
Used for the preparation of polyoxotitanates.
General description
Atomic number of base material: 22 Titanium
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
Alle anzeigen