Wichtige Dokumente
461016
Indium(III)-tellurid
99.999% trace metals basis
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
In2Te3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
612.44
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.999% trace metals basis
Form
coarse powder
mp (Schmelzpunkt)
667 °C (lit.)
Dichte
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Te]=[In][Te][In]=[Te]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)