Wichtige Dokumente
460737
3,6-Bis(2-methyl-2-morpholinopropionyl)-9-octylcarbazol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H51N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
589.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
116-120 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCn1c2ccc(cc2c3cc(ccc13)C(=O)C(C)(C)N4CCOCC4)C(=O)C(C)(C)N5CCOCC5
Anwendung
Photoinitiator
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)