Merck
460486
Sigma-Aldrich
Tallölfettsäuren-isooctylester
technical grade
Synonym(e):
Isooctyl esters tall-oil fatty acids
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Qualität
technical grade
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
>316 °C (lit.)
Löslichkeit
hexane and toluene: soluble
water and propylene glycol: insoluble
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung
Weichmacher
Physikalische Eigenschaften
High oleic ester content
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)