Wichtige Dokumente
459755
Poly-(trimellitsäureanhydrid-chlorid-alt-benzidin) -Lösung
20 wt. % in NMP/xylene
Alle Fotos(1)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Dielektrizitätskonstante
3.8, 1 MHz (50% RH)
Konzentration
20 wt. % in NMP/xylene
Brechungsindex
n20/D 1.528
bp
177 °C
mp (Schmelzpunkt)
494 °C (dec.)
Übergangstemp.
Tg 300 °C
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C
Anwendung
Buffer coating for discrete and integrated circuit devices.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fully imidized polymer.
Self-priming coating with excellent adhesion to a variety of substrates, low ionic content, stable at room temperature.
Self-priming coating with excellent adhesion to a variety of substrates, low ionic content, stable at room temperature.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)