Wichtige Dokumente
458120
2,3,6-Trifluorbenzamid
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
F3C6H2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1c(F)ccc(F)c1F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)