Merck
457450
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Epoxy-β-D-lyxofuranosyl)-uracil
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]24/D +34.2°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
λmax
260 nm
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@H]2O[C@@H]12)N3C=CC(=O)NC3=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)