Merck
457035
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethyl)hydrozimtsäure
95%
Synonym(e):
3-[4-(Trifluormethyl)-phenyl]-propionsäure
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
106-110 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)CCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,14,15)
InChIKey
OEIUMLSCWINLBB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
3-[4-(Trifluoromethyl) phenyl] propanoic acid.
Guan J-N, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(4), o844-o844 (2009)