Merck
454397
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl-diphenylphosphinoxid
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H11P(C6H5)2(O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12350000
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
168-172 °C (lit.)
SMILES String
O=P(C1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)