Wichtige Dokumente
454346
3-Methoxy-2-(methoxycarbonylmethoxy)-benzoesäure-methylester
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3(OCH2CO2CH3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
71-74 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)COc1c(OC)cccc1C(=O)OC
InChI
1S/C12H14O6/c1-15-9-6-4-5-8(12(14)17-3)11(9)18-7-10(13)16-2/h4-6H,7H2,1-3H3
InChIKey
VLQBVKZFMXBOKM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?