Merck
453110
Sigma-Aldrich
Tetraethyl 1,1′-(1,4-phenylen)-bis-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3,4-dicarboxylat)
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H36N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
552.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
174-178 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1c(C)n(c(C)c1C(=O)OCC)-c2ccc(cc2)-n3c(C)c(C(=O)OCC)c(C(=O)OCC)c3C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)