Merck
451568
Sigma-Aldrich
2-(3-Hydroxyphenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-propan
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
98%
SMILES String
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2cccc(O)c2